Learn More
3-(metil-d3-tio)propilamina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylthio)propylamine-D3 (S-methyl-D3) |
| CAS | 2256713-59-2 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H8 N S |
| Cantidad | 0.025 g |
| Sinónimo | 1-Propanamine, 3-(methyl-d3-thio)- (ACI), 3-(Methyl-d3-thio)-1-propanamine (ACI), 3-(Methylthio)propylamine-d3, 3-(Methylthio)propylamine-D3 (S-methyl-D3), 3-(Trideuteriomethylthio)-1-propanamine, 3-Methyl-d3-sulfanyl-1-propylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11NS/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])SCCCN |
| Nombre IUPAC | 3-(trideuteriometilsulfanil)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.2203 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0801 g/mol |
| Mostrar más |