Learn More
3-metil-d3-piridina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-d3-pyridine |
| CAS | 10259-17-3 |
| Fórmula molecular | C6 D3 H4 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Pyridine, 3-(methyl-d3)- (9 CI), 3-Picoline-α,α,α-d3 (7 CI, 8 CI), 3-Methyl-d3-pyridine, 3-(Methyl-d3)pyridine, 3-Methylpyridine-D3 (methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(trideuteriometil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 96.145 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96,0767 g/mol |
| Mostrar más |