Learn More
3-(metil-d3-nitrosoamino)propionitrilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 1329834-39-0 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H4 N3 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | N-(2-Cyanoethyl)-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile-d3, 3-[(Methyl-d3)nitrosoamino]propanenitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile-D3 (N-methyl-D3), N-(2-Cyanoethyl)-N-(methyl-d3)nitrosamine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCC#N)N=O |
| Nombre IUPAC | N-(2-cianoetil)-N-(trideuteriometil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 116.1364 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0777 g/mol |
| Mostrar más |