Learn More
3-metil-d3-indol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-d3-indole |
| CAS | 111399-60-1 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H6 N |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1 H-Indole, 3-(methyl-d3)-, 3-(Methyl-d3)-1 H-indole, 3-Methyl-1 H-indole-d3, 3-Methylindole-D3 (methyl-D3), Scatole-d3, Skatol-d3, β-Methylindole-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-(trideuteriometil)-1 H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0923 g/mol |
| Mostrar más |