Learn More
Ácido 3-metil-d3-butírico-3,4,4,4-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylbutanoic Acid D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 1219805-32-9 |
| Fórmula molecular | C5H3D7O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 3-(Methyl-d3)butyric-3,4,4,4-d4 acid, Isovaleric acid-d7, 3-(Methyl-d3)butanoic-3,4,4,4-d4 acid, 3-Methylbutanoic acid D7 (isopropyl-D7), 3-Methylbutanoic acid-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,4 D |
| SMILES | O=C(O)CC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(metil-d3)butanoico-3,4,4,4-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 109.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.11 g/mol |
| Mostrar más |