Learn More
3-Metil alfa-carbolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-a-carboline |
| CAS | 76162-60-2 |
| Fórmula molecular | C12 H10 N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2/c1-8-6-10-9-4-2-3-5-11(9)14-12(10)13-7-8/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1cnc2[nH]c3ccccc3c2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-9H-pirido[2,3-b]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0844 |