Learn More
3-metiladenina, TRC
Código de producto. 30469012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469012 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30469012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM275904100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl Adenine
CAS 5142-23-4
Fórmula molecular C6 H7 N5
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-6-aminopurine, 3-Methyladenine, 6-Amino-3-methylpurine, N3-Methyladenine, NSC 66389
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
SMILES Cn1cnc(N)c2ncnc12
Nombre IUPAC 3-metilpurin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 149.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0701