Learn More
3-Metil Adenina-d3, TRC
Código de producto. 30477294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477294 1 mg 1 miligramo
30464524 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30477294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2759051MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110953-39-4
Fórmula molecular C6 2H3 H4 N5
Peso molecular (g/mol) 152.17
Sinónimo 3-Methyl Adenine D3
Nombre IUPAC 3-(trideuteriometil)purina-6-amina
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1cnc(N)c2ncnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-d3-adenine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.089