Learn More
3-Metil-8-quinolinesulfonilcloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-8-quinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 74863-82-4 |
| Fórmula molecular | C10 H8 Cl N O2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-8-3-2-4-9(15(11,13)14)10(8)12-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cnc2c(cccc2c1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 3-metilquinolina-8-cloruro sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 241.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.9964 |