Learn More
3-metil-8-hidroxiquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-8-hydroxyquinoline |
| CAS | 75457-13-5 |
| Fórmula molecular | C10H9NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-8-quinolinol, 8-Hydroxy-3-methylquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-8-3-2-4-9(12)10(8)11-6-7/h2-6,12H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC2=CC=CC(O)=C2N=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-metilquinolin-8-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.07 |