Learn More
3-metil-8-(2'-desoxi-beta-D-ribofuranosil)isoxantopterina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-8-(2'-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)isoxanthopterin |
| CAS | 170379-51-8 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N5 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N5O5/c1-16-11(21)9-10(15-12(16)13)17(7(20)3-14-9)8-2-5(19)6(4-18)22-8/h3,5-6,8,18-19H,2,4H2,1H3,(H2,13,15)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| SMILES | CN1C(=NC2=C(N=CC(=O)N2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C1=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-8-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3-metilpteridina-4,7-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 309.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.1073 |