Learn More
3-Metil-7-propilxantina, TRC
Código de producto. 30137127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137127 1 g 1 g
30008528 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3260131G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55242-64-3
Fórmula molecular C9 H12 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 208.22
Sinónimo 3-Methyl-7-propylxanthine, 3,7-Dihydro-3-methyl-7-propyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-7-n-propylxanthine;
Nombre IUPAC 3-metil-7-propilpurina-2,6-dión
SMILES CCCn1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-7-propylxanthine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N4O2/c1-3-4-13-5-10-7-6(13)8(14)11-9(15)12(7)2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.096