Learn More
3-metil-7-propilxantina, Mikromol™
Código de producto. 30049836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049836 25 mg 25 miligramos
30049065 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049836 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0875.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-metil-7-propilxantina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-7-propylxanthine
CAS 55242-64-3
Nombres de analitos o componentes 3-Methyl-7-propylxanthine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Methyl-7-propylxanthine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N4O2/c1-3-4-13-5-10-7-6(13)8(14)11-9(15)12(7)2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,14,15)
SMILES CCCn1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12
Nombre IUPAC 3-metil-7-propilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 208.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.096 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.