Learn More
3-Metil-6-nitroindazol, TRC
Código de producto. 30477209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477209 10 g 10 g
30473356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32555510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6494-19-5
Fórmula molecular C8H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 177.16
Sinónimo 6-Nitro-3-methylindazole, 3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
SMILES Cc1n[nH]c2cc(ccc12)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-6-nitroindazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-7-3-2-6(11(12)13)4-8(7)10-9-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0538