Learn More
Bromuro de 3-metil-5-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428515 250 mg 250 miligramos
15406347 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33520.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se trata de una innovadora serie de derivados de cinco miembros de la urea que actúan como potentes antagonistas de los receptores NK1. Se ha descubierto que el grupo 4-fluoro tiene efectos de sustitución en el anillo fenil y que la incorporación de un grupo α-metilo en la posición bencílica mejora la potencia. Además, el bromuro de 3,5-bis(trifluorometilo)bencilo se ha utilizado como reactivo de derivatización para detectar uracilo en el ADN mediante GC y espectrometría de masas de ionización química negativa.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, humedad y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116070-36-1
Fórmula molecular C9H8BrF3
Peso molecular (g/mol) 253.06
Número MDL MFCD01631610
Clave InChI GZJBZDJGNUXMNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-3-methyl-5-trifluoromethyl benzene, 3-methyl-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 3-trifluoromethvl-5-methvlbenzvl bromide, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2775623
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-metil-5-(trifluorometil)benceno
SMILES CC1=CC(CBr)=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.06
Porcentaje de pureza 97%