Learn More
3-Metil-5-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320136 1 g 1 g
11310136 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32271.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 261952-04-9 | C9H6F3N | 185.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261952-04-9
Fórmula molecular C9H6F3N
Peso molecular (g/mol) 185.15
Número MDL MFCD01631595
Clave InChI CSJHJNBBWUGJFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile,3-methyl-5-trifluoromethyl, 3-cyano-5-methylbenzotrifluoride, 3-methyl-5-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-methyl-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 5-methyl-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 2775595
Nombre IUPAC 3-metil-5-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C#N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Índice de refracción 1.463
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza 97%