Learn More
3-Metil-5-(trifluorometoxi)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15434487
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434487 250 mg 250 miligramos
15424487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31840.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-60-5
Fórmula molecular C9H10F3NO
Peso molecular (g/mol) 205.18
Número MDL MFCD09025379
Clave InChI TXXSBJFLIMRWIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzylamine, 1-3-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 3-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 5-methyl-3-trifluoromethoxy phenyl methylamine
PubChem CID 46737545
Nombre IUPAC [3-metil-5-(trifluorometoxi)fenil]metanamina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Índice de refracción 1.4575
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.18
Porcentaje de pureza 97%