Learn More
3-Metil-5-(trifluorometoxi)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474257 5 g 5 g
15464257 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31653.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-53-6
Fórmula molecular C9H8F3NO2
Peso molecular (g/mol) 219.163
Número MDL MFCD09025372
Clave InChI QKDMEDIWAQNUHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzamide, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzamide
PubChem CID 46737539
Nombre IUPAC 3-metil-5-(trifluorometoxi)benzamida
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Punto de fusión 148°C to 152°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.16
Porcentaje de pureza 97%