Learn More
3-Metil-5-(trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476347 5 g 5 g
15156635 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33528.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-metil-5-(trifluorometoxi)benzaldehído se utiliza como catalizador y también como solvente.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000339-55-8
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD08741401
Clave InChI LAGVGNCAIJDRHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 3-formyl-5-trifluoromethoxy toluene, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 26985609
Nombre IUPAC 3-metil-5-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C=O)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Índice de refracción 1.459
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 97%