Learn More
3-metil-5-(S)-isopropilhidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-5-(S)-isopropyl Hydantoin |
| CAS | 71921-91-0 |
| Fórmula molecular | C7 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2O2/c1-4(2)5-6(10)9(3)7(11)8-5/h4-5H,1-3H3,(H,8,11)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1NC(=O)N(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | (5S)-3-metil-5-propan-2-ilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 156.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0899 |