Learn More
3-metil-5-(fenilmetoxi)-2-[4-(fenilmetoxi)fenil]-1H-indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1H-indole |
| CAS | 198479-63-9 |
| Fórmula molecular | C29H25NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Bazedoxifene Impurity 11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H25NO2/c1-21-27-18-26(32-20-23-10-6-3-7-11-23)16-17-28(27)30-29(21)24-12-14-25(15-13-24)31-19-22-8-4-2-5-9-22/h2-18,30H,19-20H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c([nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-5-fenilmetoxi-2-(4-fenilmetoxifenil)-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 419.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.1885 |