Learn More
3-metil-5-fenilisoxazol, TRC
Código de producto. 30482507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482507 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30482507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM218910100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-phenylisoxazole
CAS 1008-75-9
Fórmula molecular C10H9NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, NSC 80670
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-8-7-10(12-11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
SMILES CC1=NOC(=C1)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 3-metil-5-fenil-1,2-oxazol
Peso molecular (g/mol) 159.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0684