Learn More
Ácido 3-metil-5-fenil-4-isoxazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10213022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10213022 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10153434 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10213022 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC20301DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 17153-21-8
Fórmula molecular C11H9NO3
Peso molecular (g/mol) 203.197
Clave InChI GLNQCTGGLIXRRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-5-phenyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2776514
Nombre IUPAC ácido 3-metil-5-fenil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=NOC(=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%