Learn More
3-Metil-5-fenil-4-isoxazolcarbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10203072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10203072 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10203072 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC20304DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarbaldehyde
CAS 89479-66-3
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H9NO2
Número MDL MFCD03086122
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3-methyl-5-phenylisoxazole-4-carbaldehyde, 3-methyl-5-phenyl-isoxazole-4-carbaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde,3-methyl-5-phenyl, acmc-20e4b4, 4-formyl-3-methyl-5-phenylisoxazole, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxaldehyde
Clave InChI IZULDLZFUWWFHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NOC(=C1C=O)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 3-metil-5-fenil-1,2-oxazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 187.198
PubChem CID 2776516
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 95%