Learn More
3-Metil-5-fenil-1H-pirazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490170 1 g 1 g
11400180 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50650.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3347-62-4
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00022385,MFCD00524752
Clave InChI QHRSESMSOJZMCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18774
Nombre IUPAC 5-metil-3-fenil-1H-pirazol
SMILES CC1=CC(=NN1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 124°C to 127°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, femerazol, 3-methyl-5-phenylpyrazole, phemerazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-5-phenyl, 5-methyl-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazole,3-methyl-5-phenyl, pyrazole, 3-methyl-5-phenyl, unii-0xfx19d77a, 1h-pyrazole, 5-methyl-3-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2