Learn More
Ácido 3-Metil-5-pentilo-2-furanundecanoico, TRC
Código de producto. 30138148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138148 50 mg 50 miligramos
30004923 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32038550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57818-37-8
Fórmula molecular C21H36O3
Peso molecular (g/mol) 336.51
Sinónimo 12,15-Epoxy-13-methyleicosa-12,14-dienoic Acid, F6 acid
SMILES CCCCCc1oc(CCCCCCCCCCC(=O)O)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-pentyl-2-furanundecanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O3/c1-3-4-11-14-19-17-18(2)20(24-19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-21(22)23/h17H,3-16H2,1-2H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.2664
Porcentaje de pureza >95%