Learn More
3-metil-5-pentil-2-furanundecanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-5-pentyl-2-furanundecanal |
| CAS | 202146-74-5 |
| Fórmula molecular | C21H36O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H36O2/c1-3-4-12-15-20-18-19(2)21(23-20)16-13-10-8-6-5-7-9-11-14-17-22/h17-18H,3-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC[C@H](C)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | 11-(3-metil-5-pentilfuran-2-il)undecanal |
| Peso molecular (g/mol) | 320.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.27 |