Learn More
Ácido 3-metil-5-(pentafluorotio)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15436917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436917 250 mg 250 miligramos
15426917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34016.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1448317-68-7
Fórmula molecular C8H7F5O2S
Peso molecular (g/mol) 262.194
Número MDL MFCD16652478
Clave InChI DHRPCCNJMXXYMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluorothio benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
PubChem CID 66523589
Nombre IUPAC ácido 3-metil-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)benzoico
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)S(F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.19
Porcentaje de pureza 97%