Learn More
3-Metil-5-(pentafluorotio)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15436627
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436627 250 mg 250 miligramos
15426627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33767.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240257-01-5
Fórmula molecular C8H7F5OS
Peso molecular (g/mol) 246.195
Número MDL MFCD16652480
Clave InChI MBCKIHKPQIVSBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-pentafluorosulfur benzaldehyde, 3-methyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzaldehyde, 3-methyl-5-pentafluorothio benzaldehyde
PubChem CID 66523591
Nombre IUPAC 3-metil-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)benzaldehído
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C=O)S(F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.19
Porcentaje de pureza 97%