Learn More
Ácido 3-metil-5-oxo-5-fenilvalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-5-oxo-5-phenylvaleric Acid |
| CAS | 2840-61-1 |
| Fórmula molecular | C12H14O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | beta-Methyl-delta-oxo-benzenepentanoic Acid, 4-Benzoyl-3-methyl-butyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-9(8-12(14)15)7-11(13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(CC(=O)O)CC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metil-5-oxo-5-fenilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 206.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0943 |