Learn More
3-Metil-5-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444297 5 g 5 g
15434297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31683.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6960-20-9 | Molecular Formula: C6H6N2O2 | Molecular Weight: 138.126 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6960-20-9
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD04114214
Clave InChI OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-5-picoline, 5-nitro-3-picoline, pyridine,3-methyl-5-nitro, pubchem6645, 5-methyl-3-nitropyridine, 3-nitro-5-methylpyridine, acmc-209o9m, 3-methyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 3-methyl-5-nitro, pyridine, 3-methyl-5-nitro-9ci
PubChem CID 250373
Nombre IUPAC 3-metil-5-nitropiridina
SMILES CC1=CC(=CN=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-nitropyridine
Punto de fusión 94°C to 98°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 97%