Learn More
Diclorhidrato de 3-metil 5-[metil(fenilmetil)amino]etilo 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 3-metil 5-[metil(fenilmetil)amino]etilo 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride |
| CAS | 2724726-76-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C26 H27 N3 O6 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride, Nicardipine Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Nicardipine Impurity A as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H27N3O6.2ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;;/h5-12,15H,13-14,16H2,1-4H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCCN(C)Cc2ccccc2)c1c3cccc(c3)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-[2-[bencil(metil)amino]etilo] 5-O-metilo; diclorhidrato |
| Mostrar más |