Learn More
Clorhidrato de 3-metil-5-metoxicarbonil-4-piperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10063230 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10063230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268085000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
Nombre de nota 99%
CAS 205692-64-4
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 175°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H13NO3·HCl
Número MDL MFCD00143176
Cantidad 500 mg
Sinónimo methyl 5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
Clave InChI JTZAAEGXSGIXFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CNCC(C1=O)C(=O)OC.Cl
Nombre IUPAC 5-metil-4-oxopiperidina-3-carboxilato de metilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 207.66
PubChem CID 73012647
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.66
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino