Learn More
Clorhidrato de 3-metil-5-metoxicarbonil-1-bencil-4-piperidona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10378910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378910 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10378910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268090010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride
Nombre de nota 99%
CAS 205692-65-5
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190°C to 192°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H19NO3·HCl
Número MDL MFCD00143175
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Clave InChI UQGAOMLRURDKSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CN(CC(C1=O)C(=O)OC)CC2=CC=CC=C2.Cl
Nombre IUPAC 1-bencil-5-metil-4-oxopiperidina-3-carboxilato de metilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 297.77
PubChem CID 71650946
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.77
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación