Learn More
Acetato de 3-metil-5-isoxazolmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-5-isoxazolemethanol Acetate |
| CAS | 43214-88-6 |
| Fórmula molecular | C7H9NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Methyl-5-isoxazolemethanol Acetate (Ester), (3-Methylisoxazol-5-yl)methyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO3/c1-5-3-7(11-8-5)4-10-6(2)9/h3H,4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCc1onc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (3-metil-1,2-oxazol-5-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 155.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0582 |