Learn More
Ácido 3-metil-5-isoxazoleacético, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10664375 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10664375 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10664375 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426650010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19668-85-0
Fórmula molecular C6H7NO3
Peso molecular (g/mol) 141.13
Número MDL MFCD01863539
Clave InChI POEFJFLAFQWOTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-methylisoxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-5-isoxazoleacetic acid, 5-isoxazoleacetic acid, 3-methyl, 2-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 5-isoxazoleacetic acid,3-methyl, zlchem 1304, 3-methyl-5-isoxazole acetic acid, 3-methyl-isoxazol-5-yl-acetic acid, 5-carboxymethyl-3-methylisoxazole
PubChem CID 4195532
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metil-1,2-oxazol-5-il)acético
SMILES CC1=NOC(=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101.0°C to 104.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino o cristales similares a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.