Learn More
3-Metil-5-hexen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404417
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
11404417 1 g 1 g
11414417 5 g 5 g
11424417 25 g 25 g
11309469 100 g 100 g
4 options
Código de producto. 11404417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20447.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1569-44-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1569-44-4
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00021826
Clave InChI GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methyl-5-hexen-3-ol, methylaethylallylcarbinol, methylethylallylcarbinol, 5-hexen-3-ol, 3-methyl, methylaethylallylcarbinol german, 5-hexen-3-ol, 3-methyl-, 3r, acmc-20m3dr, acmc-1bx1u, 3-methyl-5-hexene-3-ol
PubChem CID 15288
Nombre IUPAC 3-Metilhex-5-en-3-ol
SMILES CCC(C)(O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-hexen-3-ol
Densidad 0.84
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%