Learn More
Ácido 3-metil-5-(5-metilisoxazol-3-il)isoxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10473612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10473612 1 g 1 g
10534994 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10473612 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB03205DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 849066-63-3
Fórmula molecular C9H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 208.173
Número MDL MFCD01880302
Clave InChI ASBPDKJMOPNMLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl isoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5'-biisoxazole-4'-carboxylicacid, 3',5-dimethyl, maybridge3_007228, 3',5-dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl-4-carboxylic acid
PubChem CID 2744621
Nombre IUPAC ácido 3-metil-5-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=CC(=NO1)C2=C(C(=NO2)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.17
Porcentaje de pureza 97%