Learn More
Clorhidrato de 3-metil-5-(3-pirrolidinil)-1,2,4-oxadiazol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15469235
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15469235 250 mg 250 miligramos
15449235 1 g 1 g
15459235 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15469235 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51664.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1121057-52-0 | C7H12ClN3O | 189.643 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1121057-52-0
Fórmula molecular C7H12ClN3O
Peso molecular (g/mol) 189.643
Número MDL MFCD11870728
Clave InChI ZNFSKFKUBLQDHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hcl
PubChem CID 53400826
Nombre IUPAC 3-metil-5-pirrolidin-3-il-1,2,4-oxadiazol;clorhidrato
SMILES CC1=NOC(=N1)C2CCNC2.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.65