Learn More
3-Metil-5-(3-nitrofenil)ciclohex-2-enona, TRC
Código de producto. 30480126
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Unit Size:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30480126 50 mg 50 miligramos
30465714 250 mg 250 miligramos
30476952 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30480126 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM33899850MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10323-98-5
Fórmula molecular C13H13NO3
Peso molecular (g/mol) 231.25
Sinónimo 3-Methyl-5-(3-nitrophenyl)-2-cyclohexen-1-one, 3-Methyl-5-(m-nitrophenyl)-2-cyclohexen-1-one
Nombre IUPAC 3-metil-5-(3-nitrofenil)ciclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CC(C1)c2cccc(c2)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(3-nitrophenyl)cyclohex-2-enone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO3/c1-9-5-11(8-13(15)6-9)10-3-2-4-12(7-10)14(16)17/h2-4,6-7,11H,5,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0895