Learn More
3-Metil-5-(3-nitrofenil)ciclohex-2-enona, TRC
Código de producto. 30465714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465714 250 mg 250 miligramos
30476952 500 mg 500 miligramos
30480126 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338998250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10323-98-5
Fórmula molecular C13H13NO3
Peso molecular (g/mol) 231.25
Sinónimo 3-Methyl-5-(3-nitrophenyl)-2-cyclohexen-1-one, 3-Methyl-5-(m-nitrophenyl)-2-cyclohexen-1-one
Nombre IUPAC 3-metil-5-(3-nitrofenil)ciclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CC(C1)c2cccc(c2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(3-nitrophenyl)cyclohex-2-enone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO3/c1-9-5-11(8-13(15)6-9)10-3-2-4-12(7-10)14(16)17/h2-4,6-7,11H,5,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0895