Learn More
3-metil-5-(2-piridil)pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-5-(2-pyridyl)pyrazole |
| CAS | 19959-77-4 |
| Fórmula molecular | C9H9N3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine, 2-(5-Methylpyrazol-3-yl)-pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N3/c1-7-6-9(12-11-7)8-4-2-3-5-10-8/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cc([nH]n1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-metil-1H-pirazol-5-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 159.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0796 |