Learn More
3-Metil-4-fenilpirazol, TRC
Código de producto. 30473590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473590 100 mg 100 miligramos
30476166 250 mg 250 miligramos
30480462 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325894100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13788-84-6
Fórmula molecular C10 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 158.2
Nombre IUPAC 3-metil-4-fenil-1H-pirazol
SMILES Cc1n[nH]cc1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-phenylpyrazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2/c1-8-10(7-11-12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0844