Learn More
3-Metil-4-fenil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357196 5 g 5 g
11347196 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07250.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13788-84-6 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-4-fenil-1H-pirazol se utiliza como producto intermedio.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos del aire y de los agentes oxidantes. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13788-84-6
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00051752
Clave InChI XTXZCNATVCIKTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-4-phenyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-phenylpyrazole, 3-methyl-4-phenylpyrazol, 3-methyl-4-phenyl-2h-pyrazole, acmc-1brbb, maybridge1_003313, 5-methyl-4-phenylpyrazole, pyrazole-based inhibitor 1, 3-methyl-4-phenyl-1h-pyrazol, 4-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 139601
Nombre IUPAC 5-metil-4-fenil-1H-pirazol
SMILES CC1=C(C=NN1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 140°C to 144°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3330
Información de solubilidad Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%