Learn More
Ácido 3-metil-4-oxo-3,4-dihidroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazina-8-carboxílico (ácido temozolomida), Mikromol™
Descripción
Ácido 3-metil-4-oxo-3,4-dihidroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazina-8-carboxílico (ácido temozolomida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Temozolomide Acid |
| CAS | 113942-30-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Temozolomide Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H5 N5 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carboxylic Acid, 3-Methyl-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazinecarboxylic acid, Temozolomide acid, Temozolomide-8-carboxylic acid, Temozolomide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N5O3/c1-10-6(14)11-2-7-3(5(12)13)4(11)8-9-10/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metil-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazina-8-carboxílico |
| Mostrar más |