Learn More
3-Metil-4-nonona, TRC
Código de producto. 30479426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479426 100 mg 100 miligramos
30473527 10 mg 10 miligramos
30469157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM544315100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35778-39-3
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.26
Nombre IUPAC 3-metilnonano-4-una
SMILES CCCCCC(=O)C(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nonanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O/c1-4-6-7-8-10(11)9(3)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1514