Learn More
3-Metil-4-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332046 100 g 100 g
11322046 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03163.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2581-34-2 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
3-Methyl-4-nitrophenol is a biochemical used in the preparation of phosphorothioamidate analogues as antimalarial agents. 3-methyl-4-nitrophenol has anti-androgenic activity. PNMC significantly inhibits basal and hCG-stimulated testosterone production in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-4-nitrofenol es un bioquímico utilizado en la preparación agentes antipalúdicos a partir de análogos de fosforotioamidato. El 3-metil-4-nitrofenol tiene propiedades antiandrogénicas. El PNMC inhibe significativamente la producción de testosterona basal y la estimulada por hCG en ratas.
Solubilidad
Soluble en agua (1,34 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2581-34-2
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007333
Clave InChI PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-m-cresol, 4-nitro-3-cresol, 4-nitro-3-methylphenol, 2-nitro-5-hydroxytoluene, 5-hydroxy-2-nitrotoluene, phenol, 3-methyl-4-nitro, 4-nitro-5-methylphenol, m-cresol, 4-nitro, p-nitro-m-cresol, 4-nitro-1-hydroxy-3-methylbenzene
PubChem CID 17412
ChEBI CHEBI:38683
Nombre IUPAC 3-metil-4-nitrofenol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nitrophenol
Punto de fusión 126°C to 130°C
Olor Phenol-like
Cantidad 100 g
Beilstein 1868105
Información de solubilidad Soluble in water(1.34g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-4-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-4-nitrophenol