Learn More
3-Methyl-4-nitrophenol 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10440083 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
Código de producto.
10440083 100g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10440083 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127301000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nitrophenol
Nombre de nota 98%
CAS 2581-34-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126°C to 130°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H7NO3
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)OH
Número MDL MFCD00007333
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 386
Sinónimo 4-nitro-m-cresol, 4-nitro-3-cresol, 4-nitro-3-methylphenol, 2-nitro-5-hydroxytoluene, 5-hydroxy-2-nitrotoluene, phenol, 3-methyl-4-nitro, 4-nitro-5-methylphenol, m-cresol, 4-nitro, p-nitro-m-cresol, 4-nitro-1-hydroxy-3-methylbenzene
Clave InChI PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 3-metil-4-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 153.14
PubChem CID 17412
ChEBI CHEBI:38683
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder