Learn More
3-Metil-4-nitroimino-tetrahidro-1,3,5-oxadiazina, TRC
Código de producto. 30006246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006246 1 g 1 g
30004533 250 mg 250 miligramos
30006629 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3238501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153719-38-1
Fórmula molecular C4 H8 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 160.13
Sinónimo 3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine
Nombre IUPAC N-(3-metil-1,3,5-oxadiazina-4-ilideno)nitramida
SMILES CN1COCNC1=N[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N4O3/c1-7-3-11-2-5-4(7)6-8(9)10/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0596