Learn More
3-metil-4-nitrobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-4-nitrobiphenyl |
| CAS | 69314-47-2 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO2/c1-10-9-12(7-8-13(10)14(15)16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1-nitro-4-fenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 213.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.079 |